Stampa…
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
OR480873-1G OR480873-5G
APOSOR480873-1GEA 256 EUR
APOSOR480873-1G APOSOR480873-5G
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 304,1700 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025732
CAS Number: 916420-27-4