Stampa…
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-methylsulphanyl-pyrimidine
OR480843-1G OR480843-5G
APOSOR480843-1GEA 121 EUR
APOSOR480843-1G APOSOR480843-5G
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂S
Peso molecolare: 205,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878932
CAS Number: 959236-97-6