Stampa…
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-3,3-Dimethylpiperazine, tert-Butyl 3,3-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR480840-1G OR480840-5G
APOSOR480840-1GEA 91.6 EUR
APOSOR480840-1G APOSOR480840-5G
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine 95%
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,3046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371651
CAS Number: 259808-67-8