2-Bromo-5-methylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480839-1G
OR480839-5G
APOSOR480839-1GEA
161
EUR
APOSOR480839-1G
APOSOR480839-5G
2-Bromo-5-methylpyrazine 95%
2-Bromo-5-methylpyrazine
Formula:
C₅H₅BrN₂ Peso molecolare: 173,01 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08705754 CAS Number: 98006-90-7 |