Stampa…
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480830-1G OR480830-5G
APOSOR480830-1GEA 104 EUR
APOSOR480830-1G APOSOR480830-5G
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00744954
CAS Number: 16732-71-1