Stampa…
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 147 EUR
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Formula: C₆H₂BrClN₂
Peso molecolare: 217,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17014673
CAS Number: 1252046-16-4