Stampa…
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
OR480826-1G OR480826-5G
APOSOR480826-1GEA 78.6 EUR
APOSOR480826-1G APOSOR480826-5G
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₃
Peso molecolare: 142,1127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870069
CAS Number: 1000576-38-4