Stampa…
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480823-1G OR480823-5G
APOSOR480823-1GEA 133 EUR
APOSOR480823-1G APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₃S
Peso molecolare: 206,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01961367
CAS Number: 10130-87-7