Stampa…
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR480821-10G OR480821-1G OR480821-5G
APOSOR480821-10GEA 687 EUR
APOSOR480821-10G APOSOR480821-1G APOSOR480821-5G
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₃H₃ClN₂O₂S
Punto di fusione: 163…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08687938
CAS Number: 58767-51-4
UN: 3261
ADR: 8,II