Stampa…
5-Methylnicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde
OR480820-1G OR480820-5G
APOSOR480820-1GEA 126 EUR
APOSOR480820-1G APOSOR480820-5G
5-Methylnicotinaldehyde 97%
5-Methylnicotinaldehyde
Formula: C7H7NO
Peso molecolare: 121,1366 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272078
CAS Number: 100910-66-5