Stampa…
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR480816-1G OR480816-5G
APOSOR480816-1GEA 112 EUR
APOSOR480816-1G APOSOR480816-5G
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Formula: C₄H₆N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275702
CAS Number: 51307-43-8