Stampa…
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-chloronicotinamide
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 510 EUR
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Formula: C₆H₆ClN₃O
Peso molecolare: 171,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024435
CAS Number: 64321-24-0