Stampa…
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR480801-1G OR480801-5G
APOSOR480801-1GEA 64 EUR
APOSOR480801-1G APOSOR480801-5G
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371560
CAS Number: 885278-74-0