Stampa…
4-Isoquinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinolin-4-ol, 4-Hydroxyisoquinoline
OR48080-1G OR48080-250MG OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA 88.7 EUR
APOSOR48080-1G APOSOR48080-250MG APOSOR48080-5G
4-Isoquinolinol
4-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,1580 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234514
CAS Number: 3336-49-0