Stampa…
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethynylboronic acid Pinacol ester
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 118 EUR
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₃BO₂
Peso molecolare: 152,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182122
CAS Number: 347389-74-6