Stampa…
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480796-1G OR480796-5G
APOSOR480796-1GEA 147 EUR
APOSOR480796-1G APOSOR480796-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062553
CAS Number: 65156-94-7