Stampa…
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromopyrimidin-4-amine
OR480783-1G OR480783-5G
APOSOR480783-1GEA 72.7 EUR
APOSOR480783-1G APOSOR480783-5G
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
4-Amino-6-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 173,9987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233963
CAS Number: 1159818-57-1