Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480774-1G OR480774-5G
APOSOR480774-1GEA 282 EUR
APOSOR480774-1G APOSOR480774-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739029
CAS Number: 362661-83-4