Stampa…
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480770-1G OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA 351 EUR
APOSOR480770-1G APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 226,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09860616
CAS Number: 1019008-21-9