Stampa…
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminopyrimidine-5-carboxylate
OR480769-2G OR480769-5G
APOSOR480769-2GEA 144 EUR
APOSOR480769-2G APOSOR480769-5G
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 96%
Methyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275693
CAS Number: 308348-93-8