Stampa…
5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480767-1G OR480767-500MG
APOSOR480767-1GEA 452 EUR
APOSOR480767-1G APOSOR480767-500MG
5-Nitro-1,2-benzisoxazole 97%
5-Nitro-1,2-benzisoxazole
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659648
CAS Number: 39835-28-4