Stampa…
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480765-10G OR480765-5G
APOSOR480765-10GEA 238 EUR
APOSOR480765-10G APOSOR480765-5G
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Peso molecolare: 195,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03410308
CAS Number: 10406-05-0