3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480764-1G
OR480764-5G
APOSOR480764-1GEA
82.8
EUR
APOSOR480764-1G
APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formula:
C₅H₃BrIN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11110263 CAS Number: 89167-19-1 |