Stampa…
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480763-1G OR480763-5G
APOSOR480763-1GEA 91.5 EUR
APOSOR480763-1G APOSOR480763-5G
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261221
CAS Number: 89026-79-9