Stampa…
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Methyl ester, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, 1-tert-Butyl 3-Methyl Pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylate, Methyl 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylate
OR480762-25G OR480762-5G
APOSOR480762-25GEA 172 EUR
APOSOR480762-25G APOSOR480762-5G
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/0,2mmHg
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038683
CAS Number: 122684-33-7