Stampa…
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480754-10G OR480754-5G
APOSOR480754-10GEA 558 EUR
APOSOR480754-10G APOSOR480754-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02933142
CAS Number: 16492-28-7