Stampa…
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 545 EUR
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001709
CAS Number: 476493-40-0