Stampa…
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480751-25G OR480751-5G
APOSOR480751-25GEA 119 EUR
APOSOR480751-25G APOSOR480751-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061922
CAS Number: 189680-06-6