Stampa…
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-epsilon-FMOC-N-alpha-BOC-L-Lysine
OR480747-10G OR480747-25G
APOSOR480747-10GEA 66.9 EUR
APOSOR480747-10G APOSOR480747-25G
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₆
Peso molecolare: 468,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062032
CAS Number: 84624-27-1