Stampa…
3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480743-25G OR480743-5G
APOSOR480743-25GEA 48.6 EUR
APOSOR480743-25G APOSOR480743-5G
3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
3-(Bromomethyl)benzoic acid
Formula: C8H7BrO2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045839
CAS Number: 6515-58-8