Stampa…
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480733-25G OR480733-5G
APOSOR480733-25GEA 764 EUR
APOSOR480733-25G APOSOR480733-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide
Formula: C₉H₈ClNO₂S₂
Peso molecolare: 261,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210142
CAS Number: 190659-59-7