Stampa…
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloro-4,5-diaminopyrimidine
OR480730-2G OR480730-5G
APOSOR480730-2GEA 150 EUR
APOSOR480730-2G APOSOR480730-5G
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine 95%
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formula: C₄H₅ClN₄
Peso molecolare: 144,5600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023270
CAS Number: 4316-98-7