Stampa…
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR480728-25G OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA 485 EUR
APOSOR480728-25G APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03989643
CAS Number: 23094-96-4
UN: 1759
ADR: 8,III