1-Bromo-2-naphthoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid
OR480725-1G
OR480725-5G
APOSOR480725-1GEA
227
EUR
APOSOR480725-1G
APOSOR480725-5G
1-Bromo-2-naphthoic acid 98%
1-Bromo-2-naphthoic acid
Formula:
C₁₁H₇BrO₂ Peso molecolare: 251,0800 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021408 CAS Number: 20717-79-7 |