2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480721-25G
OR480721-5G
APOSOR480721-25GEA
507
EUR
APOSOR480721-25G
APOSOR480721-5G
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide 95%
2,6-Dichlorobenzenesulphonamide
Formula:
C₆H₅Cl₂NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
10290-98-9 |