Stampa…
6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Diamino-6-chloropyridine
OR480720-25G OR480720-5G
APOSOR480720-25GEA 184 EUR
APOSOR480720-25G APOSOR480720-5G
6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Formula: C₅H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209966
CAS Number: 40851-95-4