Stampa…
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480719-10G OR480719-5G
APOSOR480719-10GEA 306 EUR
APOSOR480719-10G APOSOR480719-5G
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
Formula: C₈H₁₃ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664696
CAS Number: 116895-09-1