Stampa…
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
OR480718-10G OR480718-5G
APOSOR480718-10GEA 742 EUR
APOSOR480718-10G APOSOR480718-5G
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Peso molecolare: 226,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13195375
CAS Number: 134136-00-8