Stampa…
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480712-25G OR480712-5G
APOSOR480712-25GEA 115 EUR
APOSOR480712-25G APOSOR480712-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664007
CAS Number: 10406-06-1