Stampa…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
OR480706-25G OR480706-5G
APOSOR480706-25GEA 224 EUR
APOSOR480706-25G APOSOR480706-5G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261771
CAS Number: 52289-54-0