Stampa…
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480704-25G OR480704-5G
APOSOR480704-25GEA 708 EUR
APOSOR480704-25G APOSOR480704-5G
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
Formula: C₁₀H₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051634
CAS Number: 23136-39-2