Stampa…
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1,2,4-triazole
OR480703-100G OR480703-25G
APOSOR480703-100GEA 187 EUR
APOSOR480703-100G APOSOR480703-25G
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₅N₃
Peso molecolare: 83,10 g/mol
Punto di ebollizione: 177…178 °C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076192
CAS Number: 6086-21-1