Stampa…
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480702-25G OR480702-100G
APOSOR480702-25GEA 31.6 EUR
APOSOR480702-25G APOSOR480702-100G
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076983
CAS Number: 59524-02-6