Isoquinoline-7-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR48070-1G
OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA
314
EUR
APOSOR48070-1G
APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Formula:
C₁₀H₆N₂ Peso molecolare: 154,1680 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699231 CAS Number: 223671-92-9 |