Stampa…
2-Cyclohexen-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480699-25G OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA 330 EUR
APOSOR480699-25G APOSOR480699-5G
2-Cyclohexen-1-ol 97%
2-Cyclohexen-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 166 °C
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001570
CAS Number: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III