Stampa…
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480695-1G OR480695-5G
APOSOR480695-1GEA 148 EUR
APOSOR480695-1G APOSOR480695-5G
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone
Formula: C₁₄H₁₈O₂
Peso molecolare: 218,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03841341
CAS Number: 7469-80-9