Stampa…
5-Formylthiophene-2-carbonitrile ≥96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
OR480690-1G OR480690-5G
APOSOR480690-1GEA 69.8 EUR
APOSOR480690-1G APOSOR480690-5G
5-Formylthiophene-2-carbonitrile ≥96%
5-Formylthiophene-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃NOS
Peso molecolare: 137,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037804
CAS Number: 21512-16-3