Stampa…
2-(2-Bromophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR480688-100G OR480688-25G
APOSOR480688-100GEA 178 EUR
APOSOR480688-100G APOSOR480688-25G
2-(2-Bromophenyl)ethanol 98%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 97 °C/0,675mmHg
Densità: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093566
CAS Number: 1074-16-4