Stampa…
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR480685-25G OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA 232 EUR
APOSOR480685-25G APOSOR480685-5G
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664700
CAS Number: 66916-99-2