Stampa…
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Amino-3-nitro-phenyl) thiocyanate
OR480684-100G OR480684-25G
APOSOR480684-100GEA 178 EUR
APOSOR480684-100G APOSOR480684-25G
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline 95%
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅N₃O₂S
Peso molecolare: 195,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463878
CAS Number: 54029-45-7